Kluczowe dokumenty
PHR1228
Dexpanthenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. D0730000
traceable to USP 1179504
rodzina API
dexpanthenol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)