Kluczowe dokumenty
PHR1601
Valacyclovir HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Valacyclovir hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000834
traceable to USP 1707839
rodzina API
valacyclovir
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
Klucz InChI
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
Opis ogólny
Valacyclovir HCl jest solą chlorowodorkową estru L-walilowego, proleku leku przeciwwirusowego acyklowiru. Jego sposób działania obejmuje hamowanie wirusowej polimerazy DNA i zakończenie wirusowego łańcucha DNA. Jest szeroko stosowany przeciwko półpaścowi, opryszczce pospolitej i opryszczce typu B.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)