Merck
PHR1076
Supelco
Metoprolol Tartrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
About This Item
Wzór liniowy:
(C15H25NO3)2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
684.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 540
traceable to Ph. Eur. M1830000
traceable to USP 1441301
rodzina API
metoprolol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Klucz InChI
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153)
Opis ogólny
Winian metoprololu jest lekiem blokującym receptory β, wykazującym działanie przeciwnadciśnieniowe i przeciwniedokrwienne. Jest szeroko stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i pomaga kontrolować odpowiedź komór u pacjentów z migotaniem przedsionków.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Winian metoprololu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki densytometrycznej i techniki spektrofotometrycznej.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6905 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A validated HPLC method for estimation of metoprolol in human plasma
Aqil M, et al.
Acta Chromatographica, 19, 130-130 (2007)
Densitometric determination of metoprolol tartrate in pharmaceutical dosage forms
Vujic Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15(5), 581-585 (1997)
Current Cardiovascular Drugs, 15(4), 581-585 (2005)
AAS and spectrophotometric determination of propranolol HCl and metoprolol tartrate
El-Ries MA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(2), 179-187 (2000)
Mehmet Ozaydin et al.
European heart journal, 34(8), 597-604 (2012-12-13)
Carvedilol and N-acetyl cysteine (NAC) have antioxidant and anti-inflammatory properties. Aim was to evaluate the efficacy of metoprolol, carvedilol, and carvedilol plus NAC on the prevention of post-operative atrial fibrillation (POAF). Patients undergoing cardiac surgery (n = 311) were randomized