M1830000
Metoprolol tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metoprolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Klucz InChI
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta