Kluczowe dokumenty
PHR9038
Metoprolol EP Impurity B
reference material
Synonim(y):
4-(2-Methoxyethyl)phenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
agency
(Not traceable to any primary pharmacopoeia standard)
rodzina API
metoprolol
Próba
≥96.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
42-45 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9038-50MG | 4061841408130 |