Merck
PHR1052
Supelco
Metronidazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
MTZ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
Beilstein:
611683
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 603
traceable to Ph. Eur. M1850000
traceable to USP 1442009
rodzina API
metronidazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Metronidazol jest pochodną 5-nitroimidazolu, która jest skutecznym środkiem przeciwko chorobom wywoływanym przez beztlenowe pierwotniaki i bakterie. Wiadomo, że wywiera wpływ radiouczulający na niedotlenione komórki nowotworowe.
Zastosowanie
Metronidazol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0264 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electrochemical reduction of metronidazole at activated glassy carbon electrode and its determination in pharmaceutical dosage forms
Ozkan SA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 17(2), 299-305 (1998)
Simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms by RP-HPLC
Akay C, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 57(11), 953-957 (2002)
Simultaneous determination of miconazole nitrate and metronidazole in different pharmaceutical dosage forms by gas chromatography and flame ionization detector (GC-FID).
Ashour S and Kattan N
International Journal of Biomedical Science : IJBS, 6(1), 13-13 (2010)
Sonja Löfmark et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 50 Suppl 1, S16-S23 (2010-01-14)
Metronidazole has been used for the treatment of infections for >45 years and is still successfully used for the treatment of trichomoniasis, amoebiasis, and giardiasis. Anaerobic bacterial infections caused by Bacteroides species, fusobacteria, and clostridia respond favorably to metronidazole therapy.
Konstantinos Z Vardakas et al.
International journal of antimicrobial agents, 40(1), 1-8 (2012-03-09)
The objective of this review was to evaluate the frequency of treatment failure and recurrence of Clostridium difficile infection (CDI) following treatment with vancomycin or metronidazole in recently performed studies (last 10 years). Searches in PubMed and Scopus were performed