Merck
PHR1058
Supelco
Clotrimazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 379
traceable to Ph. Eur. C2430000
traceable to USP 1141002
rodzina API
clotrimazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Klucz InChI
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Klotrimazol jest imidazolowym środkiem przeciwgrzybiczym o stosunkowo niskiej toksyczności. Jest szeroko stosowany w dermatologii i ginekologii. Maści z klotrimazolem są szeroko stosowane w leczeniu szerokiego zakresu grzybic ogólnoustrojowych, w tym kandydozy.
Zastosowanie
Klotrimazol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7129 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and validation of HPLC method for determination of clotrimazole and its two degradation products in spray formulation
Hajkova R, et al.
Talanta, 73(3), 483-489 (2007)
Determination of methylparaben, propylparaben, clotrimazole and its degradation products in topical cream by RP-HPLC
Solich P, et al.
Chromatographia, 56(1), S181-S184 (2002)
Chromatographic determination of clotrimazole, ketoconazole and fluconazole in pharmaceutical formulations
Abdel-Moety EM, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 57(11), 931-938 (2002)
P W Lücker et al.
Dermatologica, 169 Suppl 1, 51-55 (1984-01-01)
The retention time and the extent of penetration in human skin of [14C] labelled bifonazole in comparison to [14C] labelled clotrimazole were investigated in 8 healthy volunteers. In the course of the investigation the backs of the volunteers were treated
Maria F Sassano et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2406-2414 (2013-02-27)
Colloidal aggregation is the dominant mechanism for artifactual inhibition of soluble proteins, and controls against it are now widely deployed. Conversely, investigating this mechanism for membrane-bound receptors has proven difficult. Here we investigate the activity of four well-characterized aggregators against