Kluczowe dokumenty
PHR1399
Supelco
Betamethasone Dipropionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Betamethasone 17,21-dipropionate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H37FO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. B1040000
traceable to USP 1067704
rodzina API
betamethasone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
Klucz InChI
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Dipropionian betametazonu jest syntetycznym glukokortykoidem, stosowanym jako środek przeciwzapalny w leczeniu różnych chorób skóry.
Zastosowanie
Dipropionian betametazonu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Betamethasone 17,21-dipropionate is a glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activity.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA2175 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney,Endocrine system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
RP-HPLC method for simultaneous determination of butenafine hydrochloride and betamethasone dipropionate in a cream formulation.
Bhosale SD and Rajput SJ
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 94(1), 106-109 (2011)
A validated simultaneous RP-HPLC method for determination of betamethasone dipropionate and tolnaftate in combined semisolid formulation.
Saha CN and Bhattacharya S
International Journal of ChemTech Research, 1(3), 671-674 (2009)
Development and validation of a stability-indicating HPLC method for simultaneous determination of salicylic acid, betamethasone dipropionate and their related compounds in Diprosalic Lotion?
Shou M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 50(3), 356-361 (2009)
Sally A Helmy et al.
Therapeutic drug monitoring, 36(1), 100-107 (2013-11-26)
Diflunisal, naproxen, ketoprofen, etodolac, mefenamic acid, rofecoxib, and celecoxib are nonsteroidal anti-inflammatory drugs, which have analgesics, antipyretics, and anti-inflammatory activities. The aim of this work was to develop and validate a simple assay that could be implemented in most laboratories
Lawrence F Eichenfield et al.
Pediatric dermatology, 32(1), 28-35 (2014-11-22)
The objective of this study was to assess the safety and efficacy of the fixed combination calcipotriene 0.005% plus betamethasone dipropionate 0.064% topical suspension in adolescents with extensive scalp psoriasis. In this phase II, open-label, 8-week study, adolescents with psoriasis