Kluczowe dokumenty
PHR1132
Supelco
Metoclopramide Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorowodorek metoklopramidu
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 357
traceable to Ph. Eur. M1825000
traceable to USP 1440808
rodzina API
metoclopramide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Chlorowodorek metoklopramidu jest lekiem przeciwwymiotnym i jest ogólnie stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Może również wykazywać działanie uspokajające, pozapiramidowe i stymulujące wydzielanie prolaktyny.
Zastosowanie
Chlorowodorek metoklopramidu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych i płynach biologicznych technikami chromatografii i chemiluminescencji.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7152 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Assessment of a controlled release hydrophilic matrix formulation for metoclopramide HCl
Hasan EI, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 55(3), 339-344 (2003)
Flow-injection chemiluminescent determination of metoclopramide hydrochloride in pharmaceutical formulations and biological fluids using the [Ru (dipy) 32+]-permanganate system
Al-Arfaj NA
Talanta, 62(2), 255-263 (2004)
Rapid liquid chromatographic analysis of metoclopramide in pharmaceutical preparations
Aboul-Enein HY and Islam MR
Toxicological & Environmental Chemistry, 26(1-4), 197-201 (1990)
Formulation and evaluation of bi-layer tablet of metoclopramide hydrochloride and ibuprofen
Shiyani B, et al.
Aaps Pharmscitech, 9(3), 818-827 (2008)
Development and validation of stability indicating HPLC method for estimation of metoclopramide hydrochloride from a novel formulation
Shidhaye S, et al.
Journal of Pharmacy Research, 2(2), 290-295 (2009)