Kluczowe dokumenty
PHR1000
Dextrose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
D-(+)-Glucose, Dextrose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001745
traceable to USP 1181302
rodzina API
dextrose
Próba
99.9%
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-152 °C (lit.)
Zastosowanie
detection
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2