Kluczowe dokumenty
G7021
D-(+)-Glucose
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Synonim(y):
Dextrose
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
metody
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
informacje o genach
human ... PYGM(5837)
Opis ogólny
Zastosowanie
- D-(+)-Glucose has been used for culturing of mammalian cells.
- It has been used to study interactions between glucose and alanine and their influence on pentose phosphate pathway activity.
- It has been used to perform glucose tolerance test in mice.
Inne uwagi
Uwaga dotycząca przygotowania
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Nanocząstki magnetyczno-plazmoniczne: Synteza i zastosowanie nanoperełek Ag/FeCo/Ag do obrazowania i izolacji organelli komórkowych.