Kluczowe dokumenty
PHR1021
Clindamycin Phosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C2269000
traceable to USP 1138008
rodzina API
clindamycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
Klucz InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Opis ogólny
Clindamycin is a common antibiotic drug generally employed for the treatment of infections caused by gram-positive aerobes and both gram-negative and gram-positive anaerobic pathogens.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)