L0399905
Levocarnitine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(E/Z)-4-(Trimethylammonio)but-2-enoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
levocarnitine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
Klucz InChI
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta