Merck
PHR1660
Supelco
Indapamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Indapamide, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 999
traceable to Ph. Eur. I0150000
traceable to USP 1338801
rodzina API
indapamide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Klucz InChI
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A3(6559)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Indapamid jest lekiem moczopędnym zaliczanym do rodziny związków benzotiadiazynowych. Jest to lek doustny, który jest zwykle przepisywany jako środek przeciwnadciśnieniowy dla pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym.
Zastosowanie
Indapamid może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą różnych technik chromatograficznych i spektrofotometrii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of certain drugs in binary mixtures formulations by second derivative ratio spectrophotometry and LC.
El-Gindy A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 59(9), 703-712 (2004)
Development of new spectrophotometric methods for the determination of Indapamide in bulk and Pharmaceutical formulations.
Pai JB, et al.
International Journal of ChemTech Research, 3(2), 755-760 (2011)
Quantitative determination of indapamide in pharmaceuticals and urine by high-performance liquid chromatography with amperometric detection.
Legorburu MJ, et al.
Journal of Chromatographic Science, 37(8), 283-287 (1999)
Comparison of spectrophotometric and an LC method for the determination perindopril and indapamide in pharmaceutical formulations.
Erk N
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 26(1), 43-52 (2001)