Merck
PHR1443
Supelco
Irbesartan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1093
traceable to Ph. Eur. Y0001166
traceable to USP 1347700
rodzina API
irbesartan
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4-c5nnn[nH]5
InChI
1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
Klucz InChI
YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
Irbesartan jest silnym, długo działającym, niepeptydowym antagonistą receptora angiotensyny II z klasy "sartanów", stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca u pacjentów klinicznych. Wykazuje wysoką selektywność dla podtypu AT1 (angiotensyna I) i skutecznie zmniejsza prawdopodobieństwo niewydolności serca, zawału mięśnia sercowego, nagłej śmierci itp.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Irbesartan może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych i złożonych postaciach dawkowania za pomocą chromatografii i technik spektrofotometrycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2897 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A novel dilute and shoot HPLC assay method for quantification of irbesartan and hydrochlorothiazide in combination tablets and urine using second generation C18-bonded monolithic silica column with double gradient elution
Koyuturk S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 97(2), 103-110 (2014)
Electrochemical determination of antihypertensive drug irbesartan in pharmaceuticals
Gupta VK, et al.
Analytical biochemistry, 410(2), 266-271 (2011)
H-Point Standard Addition Method for Simultaneous Spectrophotometric Determination of Irbesartan, hydrochlorothiazide and Telmisartan in tablets
Sivasubramanian L and Lakshmi KS
International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 4(2), 373-380 (2014)
Simultaneous determination of olmesartan medoxomil and irbesartan and hydrochlorothiazide in pharmaceutical formulations and human serum using high performance liquid chromatography
Sultana N, et al.
Se Pu / Chinese Journal of Chromatography, 26(5), 544-549 (2008)
Determination of hydrochlorothiazide and irbesartan in pharmaceuticals by fourth-order UV derivative spectrophotometry
Vetuschi C, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 60(8), 665-670 (2005)