Key Documents
PHR1602
Losartan Potassium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Losartan potassium, 2-Butyl-4-chloro-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)(1,1′-biphenyl)-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-methanol monopotassium salt, 2-butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]- 1H-Imidazole-5-methanol potassium salt, DuP 753, MK 954, Potassium 5-(4′-((2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-ide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 867
traceable to Ph. Eur. Y0001062
traceable to USP 1370462
rodzina API
losartan
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
Losartan Potassium is a novel class of orally active, non-peptide angiotensin II (type AT1) receptor antagonist drug that can be used in the remedy of hypertension. It exhibits superior activity than many other peptide receptor antagonist drugs and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors owing to the high specificity, selectivity, and tolerability.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?