Merck
PHR1185
Supelco
Amlodipine besylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(4R, S)-3-etylo-5-metylo 2-(2-amino-etoksy-metylo)-4-(2-chlorofenylo)-1,4-dihydroksy-6-metylopirydyno-3,5-dikarboksylan monobenzenosulfonianu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000049
traceable to USP 1029501
rodzina API
amlodipine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Besylan amlodypiny jest blokerem kanału wapniowego, który hamuje przezbłonowy napływ jonów wapnia do mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego. Należy do rodziny dihydropirydyn. Jest stosowany w połączeniu z atorwastatyną wapniową w leczeniu dławicy naczynioskurczowej, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu trójglicerydów w surowicy, pierwotnej dysbetalipoproteinemii.
Zastosowanie
Besylan amlodypiny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu różnych technik chromatograficznych i techniki spektrofotometrycznej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Amlodipine besylate is an L-type calcium channel blocker.
Amlodipine is an L-type calcium channel blocker. Amlodipine belongs to a class of cardiovascular drugs, which act at the voltage gated calcium channel of the CaV1, or L-type, class. Amlodipine also has antihypertensive and antianginal effects. Its activity resides mainly in the (-)-isomer. Amlodipine inhibits growth of human epidermoid carcinoma A431 cells and has antireproductive effects in male rats.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0717 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectrophotometric and high performance liquid chromatographic determination of amlodipine besylate in pharmaceuticals
Basavaiah K, et al.
ScienceAsia, 31(1), 13-21 (2005)
Stability indicating RP-HPLC estimation of atorvastatin calcium and amlodipine besylate in pharmaceutical formulations
Shah AD, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(6), 754-754 (2008)
Juliano Lara Fernandes et al.
The American journal of medicine, 126(9), 834-837 (2013-07-09)
Iron chelation therapy in patients with thalassemia major may not prevent iron overload in all organs, especially those in which iron enters cells through specific calcium channels. We designed a controlled pilot study to assess the potential of the calcium
Giuseppe Derosa et al.
Journal of the American Society of Hypertension : JASH, 7(1), 32-39 (2013-01-17)
The purpose of this study was to evaluate a fixed olmesartan/amlodipine combination on blood pressure control, lipid profile, insulin sensitivity, and some inflammatory markers compared with single-drug monotherapy. A total of 276 hypertensive patients were randomly assigned to olmesartan 20
László Bajnok
Orvosi hetilap, 154(7), 243-247 (2013-02-12)
From the evaluated ONTARGET, ALTITUDE, ACCOMPLISH, ROADMAP, and ACCORD-BP studies a conclusion can be drawn that though microalbuminuria/proteinuria is a strong epidemiological biomarker, in interventional studies it is not necessarily a reliable surrogate endpoint as actual renal function may change