PHR1928
Rosuvastatin Calcium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Rosuvastatin calcium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001719
traceable to USP 1606015
rodzina API
rosuvastatin
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[Ca+2].Fc3ccc(cc3)c4nc(nc(c4\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C.Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
Klucz InChI
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Rosuvastatin Calcium, inhibitor reduktazy HMG-CoA, należy do klasy statyn farmaceutycznych i jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii.
Zastosowanie
- Spektrofotometryczne oznaczanie rosuwastatyny wapniowej w postaci czystej i w tabletkach
- Oznaczanie rosuwastatyny wapniowej metodą woltamperometrii fali prostokątnej przy użyciu elektrody diamentowej domieszkowanej borem w dwóch próbkach tabletek i próbkach płynów biologicznych ludzkiego moczu i surowicy.
- Jednoczesne oznaczanie rosuwastatyny i amlodypiny metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w złożonych preparatach farmaceutycznych
- Oznaczanie rosuwastatyny wapniowej i substancji pokrewnych w tabletkach rosuwastatyny metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC)
Komentarz do analizy
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)