Kluczowe dokumenty
PHR1518
Polydimethylsiloxane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dimethylpolysiloxane, Polydimethylsiloxane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. S0600000
traceable to USP 1546300
rodzina API
polydimethylsiloxane
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
609.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
321 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)