Kluczowe dokumenty
57302
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica fiber
plain green hub
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pkg of 3 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.