Key Documents
57901-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Synonim(y):
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Polecane produkty
product name
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (Carboxen/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiały
black hub (metallic)
metal alloy fiber
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
kompatybilność
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.