1.50649
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonim(y):
9579 STAR RP-18 endcapped (2µm) 9929 HR 150-2.1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) UHPLC Columns, L × I.D. 150 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
- Wysoka wydajność separacji
- Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
- Najlepsza wszechstronna wydajność według Tanaka
- Wyjątkowa stabilność pH w zakresie od pH 1,5 do 10,5
- Brak zapadania się fazy przy stosowaniu wysoce wodnych faz ruchomych
- Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 170000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 8.5 - 11.5
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.