Key Documents
820026
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.25
product name
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 5 kg
klasa czystości
special quality (Specialty Grade)
Poziom jakości
Próba
≥98% (purity)
Postać
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
avg mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pkg of 5 kg
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
zawartość wolnych kwasów tłuszczowych
0.0-0.2 (mg/g)
metody
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
strata
≤5%
zakres pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-10.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3