Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
548550-U
Supelco
Smart SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm (CAR/PDMS)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiały
black hub
fused silica fiber
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
kompatybilność
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Jest to produkt wykorzystujący technologię mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). SPME jest jedną z bardziej ekologicznych technologii przygotowywania próbek, ponieważ jest to technologia ekstrakcji bezrozpuszczalnikowej, a włókna SPME są wielokrotnego użytku i generują jak najmniej odpadów, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" oraz "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zespoły włókien Smart SPME łączą innowacyjne urządzenia SPME z technologią Smart w celu płynnego przygotowania próbek. Każdy zespół włókien Smart, specjalnie zaprojektowany do współpracy z autosamplerem PAL 3, Series II Smart, zawiera włókno SPME w uchwycie i programowalny chip komputerowy zakodowany typem chemicznym włókna, wymiarami i numerem partii. Inteligentny chip zapewnia identyfikowalność poprzez rejestrowanie liczby skoków włókna, czasu trwania wtrysku i kondycjonowania, daty użytkowania i daty ważności. Jednoczęściowa konstrukcja włókna / uchwytu sprawia, że zespół Smart SPME jest łatwiejszy w obsłudze i instalacji niż tradycyjne SPME. Ponadto kompatybilność z narzędziem SPME na autosamplerze PAL 3 pozwala na bardziej wydajne opracowywanie metod i całkowicie zautomatyzowane przygotowywanie próbek, zwiększając w ten sposób ogólną produktywność.
Inne uwagi
Zespoły Smart SPME są kompatybilne z autosamplerami typu Pal 3, Series II Smart, w tym: 2742 PAL 3 Series II, Thermo TriPlus RSH SMART, 2795 AOC 6000 Plus, Markes International Ltd Centri i 2184 MPS Smart. Ponadto konstrukcja Smart SPME jest kompatybilna ze wszystkimi modelami PAL 3 i może być również używana z PAL3 bez inteligentnego odczytu.
Informacje prawne
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
548550-U