Merck
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME)
Obraz wydaje się być kolekcją metalicznych kolorowych pinezek i sprężyn. Główki pinezek są wykonane z tworzywa sztucznego i zawierają kolory różowy, zielony, żółty i inne.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) jest wszechstronną i bezrozpuszczalnikową techniką przygotowywania próbek. Działa na zasadzie adsorpcji/absorpcji i desorpcji i wykorzystuje włókno pokryte fazą ekstrakcyjną do koncentracji analitów w próbce. Z powodzeniem łączy pobieranie próbek, izolację i wzbogacanie analitu w jednym kroku. SPME jest szeroko stosowany do pobierania próbek lotnych substancji środowiskowych, żywności i napojów, smaków i zapachów, kryminalistyki i toksykologii oraz próbek farmaceutycznych.  
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 2
Smart SPME fibers
.Inteligentne włókna SPME są rozszerzeniem naszej wiedzy i innowacji z tradycyjnych powłok SPME do inteligentnego formatu SPME dla dokładnych, wiarygodnych i spójnych wyników. Nasze inteligentne włókna, w tym włókna Carboxen®, włókna z podwójną powłoką lub włókna powlekane są wyposażone w unikalny chip, który zapewnia płynne przygotowanie próbki i inne korzyści:
  • Możliwość śledzenia w celu sprawdzenia użycia, liczby skoków, dat działania i ekspozycji na temperaturę
  • Wysoka wydajność przygotowania próbek
  • Automatyczne zastosowanie prawidłowych parametrów dla każdej powłoki włókna
Więcej informacji na Włókna Smart SPME do automatycznego pobierania próbek.
.Włókna SPME z rdzeniem nitinolowym
Rdzeń nitinolowy włókien SPME zwiększa wydajność włókna i precyzję wyników chromatograficznych. Włókna z powłokami Carboxen®/Polidimetylosiloksan (CAR/PDMS) lub Polidimetylosiloksan/Diwinylobenzen (PDMS/DVB) są dostępne z rdzeniem nitinolowym. Inne zalety włókien nitinolowych obejmują:
  • Zwiększona powtarzalność między partiami i między włóknami
  • Większa trwałość włókien
  • Podobna selektywność i obojętność w porównaniu do włókien z rdzeniem ze stopionej krzemionki
.Więcej informacji można znaleźć na stronie Włókna SPME z rdzeniem nitinolowym.
.POWLEKANE (OC) WŁÓKNA SPME
Powlekanie włókien jest nową technologią w powlekaniu włókien w celu ochrony włókna SPME przed składnikami matrycy. Pozwala to na zanurzenie włókna bezpośrednio w złożonych próbkach, zapewniając bardziej wydajną ekstrakcję (np. związków półlotnych). Polidimetylosiloksan (PDMS) jest stosowany do pokrycia włókna PDMS/diwinylobenzenem (DVB). Powstałe w ten sposób włókno jest bardziej wytrzymałe fizycznie i odporne na zanieczyszczenia chemiczne oraz pozwala na wydajny etap płukania w celu usunięcia przylegającej matrycy.
Zobacz dostępne włókna powlekane.
BioSPME
Technologia BioSPME znacznie poprawia szybkość i prostotę w porównaniu z obecnymi bioanalitycznymi technikami przygotowania próbek stosowanymi w badaniach wiązania białek osocza i innych analizach wolnych analitów. Podstawowe zalety urządzeń Supel™ BioSPME obejmują:
  • 3-krotnie szybszy przepływ pracy w porównaniu z metodami opartymi na szybkiej dializie równowagowej
  • Uniwersalny format 96-pinowy, kompatybilny ze standardowymi materiałami eksploatacyjnymi
  • Prostota przepływu pracy umożliwiająca całkowitą automatyzację lub obsługę ręczną
Więcej informacji można znaleźć na stronie Urządzenia 96-pinowe Supel™ BioSPME.