548675-U
Smart SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonim(y):
DVB/CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Polecane produkty
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiały
StableFlex fiber
gray hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
2 cm
grupa aktywna macierzy
DVB/CAR/PDMS coating
kompatybilność
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Zastosowanie
- Rapid headspace solid-phase microextraction-gas chromatographic-time-of-flight mass spectrometric method for qualitative profiling of ice wine volatile fraction. II: Classification of Canadian and Czech ice wines using statistical evaluation of the data: This study demonstrates the application of Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) based solid-phase microextraction (SPME) fibers in analyzing the volatile components of ice wines. The method provides rapid profiling and classification of wines based on their aromatic properties, showcasing the fibers′ utility in complex chemical analysis (Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.