Kluczowe dokumenty
57348-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonim(y):
StableFlex™ 2CM SPME FIBER PK3,50/30UM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
Polecane produkty
product name
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex
Materiały
StableFlex fiber
notched gray hub
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pk of 3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
2 cm
grupa aktywna macierzy
DVB/CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Przypis
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Analiza tetrahydrokanabinolu (THC) i karboksytetrahydrokanabinolu (THCCOOH) w wodach powierzchniowych za pomocą SPME i GC/MS
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.