Key Documents
57311
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with autosampler
Synonim(y):
SPME FIBER PK3(A.S.),W/65UM PS-DVB COATING
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica fiber
plain blue hub
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Przypis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)