Kluczowe dokumenty
57321-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 75 μm (CAR/PDMS), 65 μm (PDMS/DVB)
Synonim(y):
SPME ASSORTMENT KIT 2 HPLC/AUTOMATED
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assortment kit 2, for use with autosampler, size 24 ga
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
rozmiar
24 ga
opis
SPME Assortment Kit 2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
Długość
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.