Kluczowe dokumenty
57285-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS, PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 100 μm (PDMS), 7 μm (PDMS)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assortment kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
rozmiar igły
23 ga
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PA coating
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Komponenty
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.