Kluczowe dokumenty
57293-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonim(y):
Zespół włókien PDMS/DVB SPME
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 23 ga, PDMS/DVB StableFlex, for use with autosampler
Materiały
(Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB))
StableFlex fiber
plain pink hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Przypis
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.