Merck
57439-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, Overcoated, for use with autosampler or manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm (Coating thickness includes 65 μm + 10 μm OC (overcoating))
Synonim(y):
SPME-Overcoated Fiber Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
SPME-OC Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 75 μm(Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating), needle size 23 ga, pkg of 3 ea, fiber L 1 cm
Materiały
StableFlex fiber (Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB))
notched pink hub
Poziom jakości
rozmiar igły
23 ga
opis
Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB) fiber overcoated with a layer of PDMS.
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating))
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating, Overcoated Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with autosampler or manual
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Do bezpośredniego zanurzania w matrycy lub analizy przestrzeni nadpowierzchniowej lotnych lub półlotnych analitów (MW 50-300+)
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Strzałka do mikroekstrakcji w fazie stałej z metaloorganicznym szkieletem cyrkonowym/powłoką z dwusiarczku molibdenu w połączeniu z chromatografią gazową-spektrometrem masowym do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach ryb: Badanie to podkreśla skuteczność włókien PDMS/DVB SPME w wykrywaniu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w rybach, pokazując ich potencjał w zastosowaniach związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem żywności (Yuan Y, Lin X, Li T, 2019).
  • Zastosowanie nowego zestawu włókien do mikroekstrakcji do fazy stałej z glikolem polietylenowym 60 μm do jednoczesnej analizy sześciu pestycydów w wodzie: Badania te ilustrują zastosowanie włókien SPME do wydajnej i jednoczesnej analizy wielu pestycydów w próbkach wody, podkreślając ich wartość w monitorowaniu środowiska i analizie chemicznej (Pereira A, Silva E, Cerejeira MJ, 2014).
  • Pasywne pobieranie próbek ozonu z otoczenia za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej z derywatyzacją na włóknie: Badanie to pokazuje przydatność włókien SPME do pasywnego pobierania próbek powietrza i analizy ozonu, zapewniając cenne narzędzie do monitorowania środowiska i analizy związków atmosferycznych (Lee IS, Tsai SW, 2008).
  • Dyfuzyjne pobieranie próbek unoszącego się w powietrzu furfuralu za pomocą urządzenia do mikroekstrakcji do fazy stałej z derywatyzacją na włóknie: Publikacja ta przedstawia zastosowanie włókien SPME do wychwytywania i analizy unoszącego się w powietrzu furfuralu, podkreślając ich zastosowanie w monitorowaniu jakości powietrza i środowiskach przemysłowych (Tsai SW, Kao KY, 2006).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther De La Fuente et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 44(10), 1004-1010 (2009-10-16)
The complex molecular assemblages were analysed in the soil gas phase after applying pine forest wastes (PFW) or sugarbeet vinasses (SBV) for soil-borne crop pests' management. For this purpose, solid-phase micro-extraction (SPME) and gas chromatography (GC) were used coupled with
Jermiah Y Shen et al.
Journal of separation science, 35(19), 2544-2552 (2012-08-22)
The presence of triclosan and triclocarban, two endocrine-disrupting chemicals and antimicrobial agents, and transformation products of triclocarban, 1,3-di(phenyl)urea, 1,3-bis(4-chlorophenyl)urea and 1,3-bis(3,4-dichlorophenyl)urea, in tap water, treated household drinking water, bottled water, and river water samples were investigated using solid-phase micro-extraction coupled
J H Han et al.
Journal of food science, 73(8), E349-E355 (2008-11-21)
Physical properties of whey protein isolate (WPI) coating solution incorporating ascorbic palmitate (AP) and alpha-tocopherol (tocopherol) were characterized, and the antioxidant activity of dried WPI coatings against lipid oxidation in roasted peanuts were investigated. The AP and tocopherol were mixed
Cristina Sala et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3492-3497 (2004-05-27)
The influence of vine training and sunlight exposure on the 3-alkyl-2-methoxypyrazines contents in musts and wines was studied by means of two previously reported methods based on headspace solid-phase micro-extraction. Experimental samples were monitored throughout grape ripening and wine making.
Yan-jie Hu et al.
Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, 39(3), 278-284 (2010-06-15)
To identify the volatile organic compounds (VOCs) in lung cancer tissue and lung cancer cell lines. The lung cancer tissue samples from 18 patients were cultured and 4 lung cell lines (A549, NCI-H446, SK-MES-1, BEAS-2B) were also included in the
Produkty
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Protokoły
Bisphenol A (BPA) is suspected to be an endocrine disruptor. Regulations on specific migration limits (SML) from food contact materials are getting tighter (EU 2018/213) requiring more sensitive determinations. An overcoated SPME fiber provides the durability necessary for direct immersion into foods such as canned soup and pumpkin, allowing for low level analysis of BPA via SPME-GC-MS/MS.
Powiązane treści
GC/MS/MS Analysis of Bisphenol A (BPA) in a Fruit Flavored Energy Drink on the SLB-PAHms Column After SPME Using an Overcoated SPME Fiber
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.