Kluczowe dokumenty
57320-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Synonim(y):
SPME Assortment Kit 2, Manual Version
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assortment kit 2, for use with manual holder, needle size 24 ga
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)