CRM47885
Supelco 37 Component FAME Mix
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in dichloromethane (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Zastosowanie
The 37 Component FAME mix has been used for for testing Omega-3 Fatty acids in Fish
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
The SP-2560/SLB-IL111 column pairing allows for comprehensive and accurate (qualitative and quantitative) determinations of saturated and trans fatty acids.
Protokoły
Analizy GC FAME przez elucję w temperaturze wrzenia
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on SLB®-IL100
Determination of the fatty acid composition of nuts using established methods for GC analysis on capillary columns of 3 selectivities: Omegawax, SP-2560, and ionic liquid based SLB-IL111.
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.