CRM47791
Linoleic Acid Methyl Ester Mix
cis/trans, certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- To study the retention of two FAME mixtures on three types of available commercial capillary columns having different polarities for developing a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) based method to separate geometrical isomers of polyunsaturated fatty acids (PUFAs)
- Development and validation of a GC-MS method to simultaneously determine C18 fatty acids in 20 raw milk and 30 commercial milk samples
- Identification of fatty acid methyl ester peaks in the GC-MS analysis of C18 fatty acids in milk samples to evaluate the hydrogenation of α-Linolenic acid in the rumen of dairy cows
- Determination of fatty acids following their methyl esterification in goat milk samples by gas chromatography coupled to a flame ionization detector (GC-FID) in the study to investigate the effect of production systems on the fatty acid composition of goat milk
- GC-FID analysis of typical Indian ready-made snacks to determine their fatty acid composition based on Association of Official Analytical Chemists (AOAC) Official Method 996.06
- To study the fatty acid profile of 69 different cold-pressed vegetable oil samples by gas chromatography coupled to a flame ionization detector
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)