Merck
Standardy lipidowe
Obraz wydaje się przedstawiać lepką, złotą ciecz - prawdopodobnie olej - nalewaną na łyżkę. Rozmyte zielone tło sugeruje naturalne otoczenie, które może odnosić się do tematów gotowania, składników żywności, suplementów zdrowotnych lub produktów naturalnych.
Nasze wzorce lipidów i kwasów tłuszczowych obejmują szeroki wybór związków, od cyklopropanu i wolnych kwasów tłuszczowych, olejów jadalnych, steroli, estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), glicerydów i gliceroli po produkty degradacji kwasów tłuszczowych, tryptamidy i amidy. Oferujemy standardy analityczne odpowiednie do testowania matrycy żywności, testów mikrobiologicznych, analizy żywności funkcjonalnej lub preparatów nutraceutycznych, testów klinicznych i diagnostycznych oraz odkrywania biomarkerów prognostycznych i diagnostycznych.
Czytaj więcej o:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Free Fatty Acids
Nasza oferta wolnych kwasów tłuszczowych zawiera certyfikowane materiały referencyjne (CRM) i wzorce analityczne nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto obejmuje również zestawy indywidualnie pakowanych, czystych wzorców.
Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
Estry metylowe kwasów tłuszczowych są otrzymywane w wyniku transestryfikacji tłuszczów metanolem lub metylacji wolnych kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe są często analizowane za pomocą GC po metylacji do ich pochodnych FAME. FAME są również głównym składnikiem biodiesla. Oferujemy kompleksowe portfolio CRM i standardów analitycznych FAME, w tym 37-składnikową mieszankę CRM FAME. Ta wieloskładnikowa standardowa mieszanka obejmuje estry metylowe kwasów tłuszczowych od C4 do C24, obejmujące kluczowe jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
Sterole
Sterole lub alkohole steroidowe to lipidy, które występują obficie w roślinach, zwierzętach i grzybach. Sterole, takie jak cholesterol, odgrywają istotną rolę w błonach komórkowych organizmów lub jako prekursory witamin i hormonów. Nasze portfolio obejmuje czyste wzorce analityczne, a także certyfikowane roztwory materiałów referencyjnych, w tym CRM znakowane izotopami.
Oleje jadalne i olejki eteryczne
Oferujemy szereg analitycznych produktów klasy standardowej dla olejów jadalnych, takich jak olej słonecznikowy lub oliwa z oliwek, z odciskiem palca GC składników lipidowych. 