Key Documents
40495-U
Supelco
cis/trans F.A.M.E Column Performance Mix
2.5 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Postać
liquid
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2.5 mg/mL in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komponenty
This Fatty Acid Methyl Ester mix is composed of both cis and trans isomers for a variety of chain lengths.
Please note that the components and concentrations may vary from batch to batch.
Typical Composition:
C16:0
C18:0
C18:1 trans isomers
C18:1 cis and trans isomers
C18:1 cis isomers
C18:2
C20:0
C20:1
C18:3
C22:0
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
Protokoły
FAME Standard for Optimizing GC System Performance
Metody AOCS i AOAC do oznaczania składu kwasów tłuszczowych trans w żywności za pomocą chromatografii gazowej wymagają użycia wysoce polarnej cyjanosilikonowej kolumny kapilarnej, aby zapewnić najlepszą osiągalną rozdzielczość pików licznych izomerów geometrycznych (cis i trans) i pozycyjnych.