18919-1AMP
F.A.M.E. Mix, C4-C24
certified reference material, wt. % (varied)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
stężenie
wt. % (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat (solventless)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Analit
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.