Kluczowe dokumenty
ME14-1KT
Supelco
Fatty Acid Methyl Esters, Unsaturated Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 kit
stężenie
(individually packaged in quantities indicated)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 100 mg
    Methyl arachidonate 100 mg
    Methyl cis-13-docosenoate 100 mg
    Methyl cis-11-eicosenoate 100 mg
    Methyl elaidate 100 mg
    Methyl linoleate 100 mg
    Methyl linolelaidate 100 mg
    Methyl linolenate 100 mg
    Methyl myristoleate 100 mg
    Methyl oleate 100 mg
    Methyl palmitoleate 100 mg
    Methyl petroselinate 100 mg
    Methyl cis-15-tetracosenoate 100 mg
    Zobacz wszystko (13)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)