ME10-1KT
Fatty Acid Methyl Esters, Saturated Straight Chains
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 kit
stężenie
(individually packaged in quantities indicated)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- Caproic (C6:0) 1 g
- Caprylic (C8:0) 1 g
- Capric (C10:0) 1 g
- Lauric (C12:0) 1 g
- Myristic (C14:0) 1 g
- Palmitic (C16:0) 1 g
- Stearic (C18:0) 1 g
- Arachidic (C20:0) 1 g
- Behenic (C22:0) 1 g
- Lignoceric (C24:0) 100 mg
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ME10-1KT | 4061838261984 |
ME101KT |