Kluczowe dokumenty
UN10-1KT
Supelco
Fatty Acids Unsaturated Kit
(individualy packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 kit
stężenie
(individualy packaged in quantities indicated)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
    Arachidonic acid 100 mg
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 100 mg
    Elaidic acid 100 mg
    Erucic acid 100 mg
    Linoleic acid 100 mg
    Linolenic acid 100 mg
    Nervonic acid 100 mg
    Oleic acid 100 mg
    Palmitoleic acid 100 mg
    Petroselinic acid 100 mg
    Zobacz wszystko (10)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bhavna G Gordhan et al.
Scientific reports, 11(1), 6493-6493 (2021-03-24)
Rapid detection of tuberculosis (TB) infection is paramount to curb further transmission. The gold standard for this remains mycobacterial culture, however emerging evidence confirms the presence of differentially culturable tubercle bacteria (DCTB) in clinical specimens. These bacteria do not grow