MAK225
Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 50 tests
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
sample preservation
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit is used to further purify samples prepared with the Fatty Acid Methylation Kit (MAK224). Fatty acid samples are required to be cleaned with this kit before the analysis by a capillary column.
Przydatność
Suitable for the purification of methylated fatty acid samples such as blood, yeast, liver, cooking oil, soybean powder, fish oils, etc.
Zasada
The Fatty Acid Methylation Kit (Catalog Number MAK224) followed by the Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit employs a proprietary reaction technique. Using these kits, the fatty acid methyl esterification/purification process is greatly simplified.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)