Kluczowe dokumenty
49454-U
Supelco
Fatty Acid Ethyl Esters (FAEES), C4 - C24 Even Carbon Saturated
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL each component in hexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Quantitative standard suitable for use as a retention index marker probe.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    Ethyl butyrate
    Ethyl hexanoate
    Ethyl octanoate
    Ethyl decanoate
    Ethyl dodecanoate
    Ethyl myristate
    Ethyl stearate
    Ethyl behenate
    Ethyl arachidate
    Ethyl palmitate
    Ethyl tetracosanoate
    Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-14.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jong-Min Jung et al.
Environment international, 131, 105035-105035 (2019-07-28)
To seek a way to valorize sewage sludge (SS), it was chosen as a raw material for biodiesel production. As such, non-catalytic transesterification of dried SS was carried out, to enhance its value. Note that picking a waste material such