Kluczowe dokumenty
CRM18917
Supelco
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material,  wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Postać
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
stężenie
 wt. % (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
multi-component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    Methyl arachidate
    Methyl behenate
    Methyl elaidate
    Methyl linoleate
    Methyl linolelaidate
    Methyl linolenate
    Methyl myristate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl stearate
    Zobacz wszystko (10)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...