Kluczowe dokumenty
CRMFAGO
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard
Diesel
Synonim(y):
Diesel
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Format
matrix material
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used for the determination of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method, EN 14078
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)