Kluczowe dokumenty
CRMUMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
Synonim(y):
MPCRM z silnikiem wysokoprężnym
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Opis ogólny
Wieloparametrowy certyfikowany materiał odniesienia (CRM) dla silników wysokoprężnych jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS.
Zastosowanie
Nadaje się do kalibracji i weryfikacji laboratoryjnego sprzętu testowego, raportując wartości certyfikowane zgodnie z najwyższym poziomem integralności akredytacji.
Cechy i korzyści
  • Kwalifikacja lepkości, gęstości, temperatury zapłonu, temperatury mętnienia, temperatury zatkania zimnego filtra (CFPP) i destylacji przy użyciu protokołów metod testowych ASTM / IP i EN.
  • Niski poziom niepewności zapewnia maksymalną dokładność danych
  • W pełni identyfikowalne z międzynarodowymi standardami
  • 18-miesięczny okres trwałości
  • Obojętne szklane opakowanie o pojemności 500 ml z zabezpieczeniem przed manipulacją zapewnia całkowitą integralność próbki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)