NIST2723B
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2723b, (nominal mass fraction 10mg/kg)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Opis ogólny
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do oceny metod i kalibracji przyrządów stosowanych do oznaczania siarki całkowitej w olejach opałowych lub materiałach o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
- Podano certyfikowane wartości ułamka masowego dla siarki i są one identyfikowalne metrologicznie do jednostki ułamka masowego SI, wyrażonej w miligramach na kilogram.
- Utrzymanie certyfikowanych wartości, okres ważności, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Siarka (S)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM
Siarka (S)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)