Kluczowe dokumenty
NIST1619B
Sulfur in residual fuel oil
NIST® SRM® 1619b, (0.7%)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Zastosowanie
Niniejszy standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do kalibracji przyrządów i oceny metod stosowanych do oznaczania siarki całkowitej i rtęci w olejach opałowych lub podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Dostarczane są certyfikowane wartości ułamka masowego dla siarki i rtęci.
  • Utrzymanie i wygaśnięcie certyfikatu SRM, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania są podane w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Siarka (S), Rtęć (Hg)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)