NIST2779
Gulf of mexico crude oil
NIST® SRM® 2779
Synonim(y):
Crude oil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 2779_cert
SRM 2779_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction, coverage factor (k), and uncertainty values for (PAHs) in Gulf of mexico crude oil.
- The certified values offer Metrological traceability to the SI derived unit for intrinsic viscosity (expressed as milliliters per gram).
- The reference values for additional compounds in Gulf of Mexico crude oil are presented as mass fractions.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, and maintenance instructions.
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)