Key Documents
48179
Supelco
ASTM® D5307 Crude oil quantitative standard
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D5307
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 2 mL
stężenie
6.25 % (w/w) each component
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Inne uwagi
Equal weights of the hydrocarbons listed. Use to determine detector response factors (slight warming of mixture may be necessary to dissolve all components completely.)
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    Decane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Heptadecane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentadecane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Tridecane
    Undecane
    Zobacz wszystko (16)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40(11), 1143-1150 (2009)